Learn More
Wheaton™ PTFE Tip/Stainless Steel shaft Pestle
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diameter (Metric) Outside | 6.35mm |
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Materiale | Stainless Steel Shaft/PTFE Tip |
| Product Type | Pestle |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used with motor driven homogenization |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For use with the Potter-Elvehjem 2mL Tissue Grinder |
| Materiale pestello | Stainless Steel Shaft/PTFE Tip |