Learn More
Wheaton™ PTFE Tip/Stainless Steel shaft Pestle
Marca:  Wheaton™ 358026
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09070kg
Codice prodotto. 10046661
  • 171.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 23-11-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Yes
2mL
Pestle
For use with the Potter-Elvehjem 2mL Tissue Grinder
6.35mm
Stainless Steel Shaft/PTFE Tip
Used with motor driven homogenization
Stainless Steel Shaft/PTFE Tip