Learn More
Fisherbrand™ PTFE Total Immersion Temperature Probe
Codice prodotto. p-7163686 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
50 x 5 mm
Lunghezza (sistema metrico):
2 m (Cable)
4 m (Cable)
5 m (Cable)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16206071
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ PTFE Total Immersion Temperature Probe are suitable for use in autoclaves and most corrosive liquids.
  • Sensor - PRT100 Class A
  • Cable - 4 Core PFA insulated with white PFA oversheath
  • Cable fused to body
  • Supplied without plug
  • Inert and non contaminating
  • Pressure Resistant
  • Temperature Range -180°C to +280°C
Specifica
Descrizione Fisherbrand™ PTFE Total Immersion Temperature Probe
Materiale PTFE
Quantità 1
Tipi di sensore PRT100 Class A
Temperature Range (Metric) -180°C to +280°C
Dimensioni (L x P) 50 x 5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 2 m (Cable)
Larghezza (sistema metrico) 5 mm