Learn More
Fisherbrand™ PTFE Triangle with Rib Stir Bar
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
25 mm
35 mm
50 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Encapsulated PTFE
- Alnico V Magnet Core
- Polished finish to reduce pick-up and contamination
- Total Chemical Resistance
- High Purity
- Temperature Range -200°C to +280°C
- Easy to clean
Specifica
Specifica
| Descrizione | Fisherbrand PTFE Triangle with Rib Stir Bar |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Uneven surfaces |
| Temperature Range (Metric) | -200°C to +280°C |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Materiale | PTFE with Alnico V Magnet Core |
| Quantità | 1 |