Learn More
Fisherbrand™ PTFE Triangle with Rib Stir Bar
Codice prodotto. 16235761 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 mm
25 mm
35 mm
50 mm
80 mm
Diametro (sistema metrico):
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 16235761
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fisherbrand™ PTFE Triangle with Rib Stir Bars are effective fro dissolving solids and mixing sediments because of the scraper like action. They have excellent turbulence at all speeds and can be used on uneven surfaces.
  • Encapsulated PTFE
  • Alnico V Magnet Core
  • Polished finish to reduce pick-up and contamination
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Easy to clean
Specifica
Descrizione Fisherbrand PTFE Triangle with Rib Stir Bar
Da utilizzare con (apparecchiatura) Uneven surfaces
Temperature Range (Metric) -200°C to +280°C
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Materiale PTFE with Alnico V Magnet Core
Quantità 1