Learn More
JULABO™ Tubo in PTFE
Codice prodotto. 17178508
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12 mm ID, 14 mm OD
8 mm ID, 10 mm OD
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17178508
Marca: JULABO™ 8930140
PTFE tubing is available in a variety of sizes.
  • -60°C to 180°C
  • Sizes include:
    • 8 mm ID x 10 mm OD
    • 12 mm ID x 14 mm OD
Specifica
Gamma di temperatura -60°C to +180°C
Materiale PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 1 m
Diametro (sistema metrico) 8 mm ID, 10 mm OD