Learn More
Masterflex™ PTFE Tubing, 250 ft. spool
Codice prodotto. 11760139
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.6 mm
6.4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11760139
Marca: Masterflex™ 9523100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for demanding lab and chemical applications
  • PTFE tubing is extremely chemically resistant.
  • Available in spooled rolls for increased versatility.
  • Suitable for use in a broad range of temperatures, from -400 to +500°F (-240 to +260°C).
  • Resin is FDA-compliant (21 CFR 177.1550) for high-purity work.
  • Translucent.
  • Sterilize via autoclave.
Specifica
Certificazione/Conformità 3A;FDA;NSF-61;NSF-51;ADCF;Non-DEHP;European Pharmacopoeia;Non-Phthalate;USP
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 1.6 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema metrico) esterno 3.2 mm
Overall Length (English) 250 ft.
Overall Length (Metric) 76.2 m
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Quantità confezione 250 ft./Pk.
Metodo di sterilizzazione Autoclave, Ethylene Oxide or Gamma
Colore Semitrasparente