Learn More
Cowie Technology™ Tubo in PTFE
Codice prodotto. 10078281 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10078281
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cowie Technology™ PTFE Tubing is designed to be used with PTFE Bayonet Valves and Connectors.
  • Chemically inert
  • Non-contaminating
  • Usable to 280°C
  • Manufactured from Virgin PTFE materials with FDA and USP Class VI approvals
Specifica
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Overall Length (Metric) 1 m
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Da utilizzare con PTFE Bayonet Connectors & Valves
Min. Operating Temperature (Metric) -200°C
Quantità confezione 1 Each
Colore White
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) 280°C