Learn More
Cowie Technology™ Tubo in PTFE
Codice prodotto. p-8007785 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10722223
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cowie Technology™ PTFE Tubing is designed to be used with PTFE Bayonet Valves and Connectors.
  • Chemically inert
  • Non-contaminating
  • Usable to 280°C
  • Manufactured from Virgin PTFE materials with FDA and USP Class VI approvals
Specifica
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Materiale PTFE
Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
Overall Length (Metric) 1 m
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Da utilizzare con PTFE Bayonet Connectors & Valves
Min. Operating Temperature (Metric) -200°C
Quantità confezione 1 Each
Colore White
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) 280°C
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.