Learn More
Masterflex™ Tubo in PTFE
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
1.6 mm
3.2 mm
4 mm
6.4 mm
8 mm
Pressione massima:
137 psi
274 psi
294 psi
370 psi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Use this tubing for demanding lab, chemical, electrical, mechanical, pharmaceutical and automotive applications. Cole-ParmerTM PTFE Tubing won’t crack under heat or pressure.
- Good for high-purity work.
- Chemically inert, nontoxic and virtually nonporous
- Excellent crack- and stress-resistance
- Low coefficient of friction
- Semitrasparente
- Resin is FDA-compliant (21 CFR 177.1550).
- Intervallo di temperatura: °
- Autoclave, ethylene oxide or dry heat
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA Compliant, USP, GMP |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.4 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4 mm |
| Overall Length (Metric) | 7.62 m |
| Spessore (sistema metrico) | 0.8 mm |
| Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Sterilità | Sterili |
| Colore | Semitrasparente |
| Vedi altri risultati |