missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ PTFE tubing

Codice prodotto. 10287341
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
7x9 mm
Dimensione della confezione:
5m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10287341

Marca: Kartell™ 0390400

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Formulated from PTFE. Kartell™ TFE tubing are resistant for acids, bases, and solvents. These tubes are suitable for temperatures up to 260°C.

  • Autoclavable
  • Resistant to acids, bases, and solvents
  • Temperature up to +260°C

Specifica

Diametro (sistema metrico) 7x9 mm
Autoclavabile Autoclavable
Quantità confezione 5
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato