Learn More
Cole-Parmer Tubo in PTFE
Produktkod. 30053863 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/16 in.
1/8 in.
3/16 in.
5/32 in.
7/16 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
Förpackningsstorlek
15m
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30053863
missing translation for 'mfr': Cole-Parmer 5011949
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Chemically inert and resistant to nearly all chemicals and solvents
Wide temperature range of -201°C to 260°C (-330°F to 500°F). Lowest coefficient of friction of any tubing. E in., cellent fle in., ibility. Does not contain BPA, phthalates, or PVC. Sterilize by autoclave, EtO, and chemical sterilants. Complies with FDA 21 CFR 177.1550, USP Class VI, ASTM D 3295. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Specifikationer
Certificazione/Conformità ADCF;FDA;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diametro (sistema imperiale) interno 3/16 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/4 in.
Overall Length (English) 50 ft.
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.