missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer Tubo in PTFE

Codice prodotto. 30054247 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1/16 in.
1/8 in.
3/16 in.
5/32 in.
7/16 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
Dimensione della confezione:
15m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30054247

Marca: Cole-Parmer 5011947

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Chemically inert and resistant to nearly all chemicals and solvents

Wide temperature range of -201°C to 260°C (-330°F to 500°F). Lowest coefficient of friction of any tubing. E in., cellent fle in., ibility. Does not contain BPA, phthalates, or PVC. Sterilize by autoclave, EtO, and chemical sterilants. Complies with FDA 21 CFR 177.1550, USP Class VI, ASTM D 3295. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection

Specifica

Certificazione/Conformità ADCF;FDA;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diametro (sistema imperiale) interno 1/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 3/16 in.
Overall Length (English) 50 ft.

Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato