Learn More
Cowie Technology™ PTFE Turbo Stir Bar Retrievers with Rare Earth Core
Codice prodotto. 10470184 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
250 mm
350 mm
450 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10470184
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cowie Technology™ PTFE Turbo Stir Bar Retrievers with Rare Earth Core are designed for the removal of stirrer magnets from vessels of all kinds.
  • Use of rare earth magnets increases the magnetic strength
  • Manufactured from Virgin PTFE materials with FDA and USP Class VI approvals
  • Chemically Inert
  • Non-Contaminating
  • Usable to 280°C
Specifica
Colore White
Descrizione PTFE encapsulated Samarium-Cobalt magnet core
Dimensioni (L x P x A) 450 x 10mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ancorette in PTFE
Altezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Lunghezza (sistema metrico) 450 mm
Materiale PTFE
Quantità 1/Ea.