Learn More
Cowie Technology™ PTFE Turbo Stir Bar Retrievers with Rare Earth Core
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
250 mm
350 mm
450 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Descrizione | PTFE encapsulated Samarium-Cobalt magnet core |
| Dimensioni (L x P x A) | 250 x 10mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ancorette in PTFE |
| Altezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Materiale | PTFE |
| Quantità | 1/Ea. |
| Tipo | Stir Bar Retriever |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido