Learn More
Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Sharp
Codice prodotto. p-7163688 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16266021
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Sharp are inert and non-contaminating
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
Specifica
Materiale PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Descrizione Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Sharp
Quantità 1/Ea.