Learn More
Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Square
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Materiale | PTFE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Descrizione | Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Square |
| Quantità | 1/Ea. |