Learn More
Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Square
Codice prodotto. 16276021 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 16276021
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Square are inert and non-contaminating
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
Specifica
Materiale PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Descrizione Fisherbrand™ PTFE Tweezers, Fine Square
Quantità 1 Ea.