Learn More
Thermo Scientific Chemicals PTFE Tweezers-Forceps
Codice prodotto. p-6684239
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Stile punta:
Sharp
Square
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15406195
Marca: Thermo Scientific Chemicals 038260.KT
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Totally inert and non-contaminating
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tweezers-Forceps
Materiale PTFE
Stile punta Square
Lunghezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm