Learn More
Bohlender™ PTFE U-Shaped Stirrer Shafts
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
450 mm
600 mm
Dimensioni (L x P x A):
80 x 50 x 30 x 44 mm
100 x 60 x 35 x 56 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Providing temperature resistance from −200° to +250°C
- Universal chemical resistance
- FDA conformity
- PTFE-jacketed stainless steel shaft
- U-shaped stirrer blade completely made of PTFE
- Available in a range of sizes
Spécification
Spécification
| Descrizione | Chucking diameter of 6.5 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 8 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Mixing viscous liquids |
| Lunghezza (sistema metrico) | 450 mm |
| Temperatura (sistema metrico) | -200°C to +250°C |
| Tipo | U-shaped Stirrer Shaft |
| Dimensioni (L x P x A) | 80 x 50 x 30 x 44 mm |
| Materiale | PTFE, Stainless Steel |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu