Learn More
Fisherbrand™ PTFE Universal Stirrer Guide (V7)
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Giunto rastremato standard:
19/22A Cone
24/40A Cone
29/42A Cone
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 45 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 6 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PTFE, Glass and Metal Shaft Stirrers |
| Da utilizzare con (applicazione) | Alignment of shaft during mixing |
| Altezza (sistema metrico) | 96 mm |
| Quantità | 1 Each |
| Giunto rastremato standard | 19/22A Cone |
| Tipo | PTFE Universal Stirrer Guide (V7) |
| Peso (sistema metrico) | 240 g |
| Materiale | PTFE |