Learn More
Fisherbrand™ Guida agitatore universale in PTFE (V7)
Codice prodotto. 10010162 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Giunto rastremato standard:
Cone Size: 19/26
Cone Size: 24/29
Cone Size: 34/35
Cone size: 29/32
Cone size: 45/40
Cono 24/29B
Cono 29/32B
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10010162
Da utilizzare con aste per agitatori in vetro, metallo e PTFE. La guida per agitatore universale presenta un cono di lunghezza 'B' per l'Europa e include una guarnizione in PTFE/PEEK.
Use with glass, metal, and PTFE stirrer shafts. The universal stirrer guide is 'B' length cone for Europe and includes a PTFE/PEEK seal.
For use with glass, metal, and PTFE stirrer shafts. Unique design features include permanently loaded composite PTFE/PEEK seal and a specifically fabricated glass ball bearing for rigidity and smoothness of operation.
  • High-level of chemical resistance
  • Anti-whip and reduced vibration
  • Vacuum (5mm Hg) and pressure (3 to 5psi) performance
  • No shedding
  • Self-releasing joint ring
  • Maximum recommended speeds: continuous 500rpm, intermittent 800rpm
Note: PEEK has a high level of chemical resistance with some susceptibility only to strong mineral acids.
Specifica
Diametro (sistema imperiale) albero 3/8 in.
Diametro (sistema metrico) 45 mm
Diametro (sistema metrico) albero 10 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) PTFE, Glass and Metal Shaft Stirrers
Da utilizzare con (applicazione) Alignment of shaft during mixing
Altezza (sistema metrico) 96 mm
Quantità 1 Each
Giunto rastremato standard Cone Size: 34/35
Tipo PTFE Universal Stirrer Guide