Learn More
Fisherbrand™ Guida agitatore universale in PTFE (V7)
Da utilizzare con aste per agitatori in vetro, metallo e PTFE. La guida per agitatore universale presenta un cono di lunghezza 'B' per l'Europa e include una guarnizione in PTFE/PEEK.
263.00€ - 311.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | PTFE, Glass and Metal Shaft Stirrers |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Alignment of shaft during mixing |
Quantità | 1 Each |
Tipo | PTFE Universal Stirrer Guide |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) albero | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) albero | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10416142
|
Fisherbrand™
|
6 mm | Cone Size: 24/29 |
263.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10763093
|
Fisherbrand™
|
8 mm | Cone Size: 19/26 |
263.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10678512
|
Fisherbrand™
|
10 mm | Cono 24/29B |
263.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10661153
|
Fisherbrand™
|
10 mm | Cono 29/32B |
311.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10486322
|
Fisherbrand™
|
8 mm | Cone Size: 24/29 |
263.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10549622
|
Fisherbrand™
|
12 mm | Cone size: 29/32 |
307.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10681343
|
Fisherbrand™
|
16 mm | Cone size: 34/35 |
307.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10640773
|
Fisherbrand™
|
6 mm | Cone Size: 19/26 |
263.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10476702
|
Fisherbrand™
|
16 mm | Cone size: 45/40 |
307.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10010162
|
Fisherbrand™
|
10 mm | Cone Size: 34/35 |
263.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10213082
|
Fisherbrand™
|
12 mm | Cone size: 34/35 |
307.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Use with glass, metal, and PTFE stirrer shafts. The universal stirrer guide is 'B' length cone for Europe and includes a PTFE/PEEK seal.
Per l'uso con aste per agitatori in vetro, metallo e PTFE. L'esclusivo design prevede una guarnizione in PEEK/PTFE composito caricato in modo permanente e un cuscinetto a sfere in vetro di produzione specifica per offrire rigidità e fluidità di funzionamento.- Resistenza chimica elevata
- Senza contraccolpi, con vibrazioni ridotte
- Funzionamento a vuoto (∼5 mm Hg) e a pressione (da 3 a 5 psi)
- Senza distacco di particelle
- Anello di giunzione a rilascio automatico
- Velocità massime consigliate: 500 giri/min in funzionamento continuo, 800 giri/min in funzionamento intermittente
Specifica
PTFE, Glass and Metal Shaft Stirrers | |
Alignment of shaft during mixing | |
1 Each | |
PTFE Universal Stirrer Guide |