Learn More
Duran™ PTFE Valve Pins
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Passage Size: 0 to 4mm
Passage Size: 0 to 6mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Valve Pin |
| Descrizione | Passage Size: 0 to 6mm |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Produran-valve tap |
| Include | With Abdrehsicherung |