Learn More
Duran™ PTFE Valve Pins
Codice prodotto. 10705720 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Passage Size: 0 to 4mm
Passage Size: 0 to 6mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10705720
Marca: Duran™ 286057404
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Valve Pin
Descrizione Passage Size: 0 to 4mm
Materiale PTFE
Da utilizzare con (applicazione) For Produran-valve tap
Include With Abdrehsicherung