Learn More
Fisherbrand™ PTFE Vial
Codice prodotto. 10650283 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10650283
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thick wall construction. Fisherbrand™ PTFE Vials are ideal for storing aggressive or expensive materials.
  • Suitable for small scale reactions at low pressure
  • Tapered inner for easy removal of contents
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 31 mm
Colore White
Diametro (sistema metrico) esterno 40 mm
Materiale PTFE
Volume (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (applicazione) Storage of hazardous chemicals
Graduato No
Temperature Range (Metric) -200°C to +280°C
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 78 mm
Quantità 1 Ea.
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Dimensione chiusura 50 mm