Learn More
BRAND™ PTFE Watch Glass
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
80 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PTFE construction
- Excellent chemical resistance
- Ideal for covering PTFE beakers
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Materiale | PTFE |
| Forma | Round |
| Tipo | Watch Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Covering PTFE Beakers |
| Diametro (sistema metrico) | 100 mm |