Learn More
Fisherbrand™ Ancorette con ali in PTFE
Codice prodotto. 16225781 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
5,5 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Provette per analisi, centrifuga e campioni
Provette per test o centrifuga con diametro 9-10 mm; provette per campioni, test e centrifuga
Provette per test o centrifuga con diametro da 14-15 mm; provette per campioni, test e centrifuga
Altezza (sistema metrico):
9 mm
10 mm
11 mm
16 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 16225781
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Azione di agitazione stabile. Le ancorette di agitazione con alette in PTFE sono efficaci per piccole provette a fondo sferico e conico, provette per centrifuga e provette per campioni.
  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • For effective stirring in small tapered and round bottom test, centrifuge, and sample tubes
  • Autoclavable
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore Bianco
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette per test o centrifuga con diametro 9-10 mm; provette per campioni, test e centrifuga
Altezza (sistema metrico) 11 mm
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Forma Ad ala