Learn More
PTP Sample for Elemental Analysis of Lube Oil, VHG™
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
Descrizione
PTP Sample for Elemental Analysis of Lube Oil
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Barium/Calcium/Chlorine/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-70-2, 7782-50-5, 7439-95-4, 7439-98-7, 7723-14-0 |
| Metodi | XRF/RDE |
| Nomi componenti o analita | Barium/Calcium/Chlorine/Magnesium/Molybdenum/Phosphorus/Zinc |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certificazione/Conformità | ISO/IEC 17043 |
| Solvent or Matrix | Lubricating Oil |
| Quantità | 25 mL |