Learn More
PTPIP51 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene PTPIP51
Concentrazione 0.17 mg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16850215
Vedere i documenti
Proteintech
20641-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16840215
Vedere i documenti
Proteintech
20641-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
RMDN3 is a protein coding gene involved in cellular calcium homeostasis regulation. May participate in differentiation and apoptosis of keratinocytes. Overexpression induces apoptosis.
Specifica
Specifica
PTPIP51
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
Q96TC7
55177
PTPIP51 Fusion Protein Ag14708
Primary
-20°C
RMDN3
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
FAM82A2, FAM82C, hRMD 3, Protein FAM82A2, Protein FAM82C, PTPIP51, RMD 3, RMD3
RMDN3
IgG
Antigen Affinity Chromatography