Learn More
Chemsplash SumoGrip Orange Nitrile Disposable Gloves, Style 4070
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30058441
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 30058441
Marca: Chemsplash 4070.450.008
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Single-use gloves with diamond grip pattern offering secure grip in oily conditions. Nitrile material is also suitable for chemical splash protection and features elasticated properties to allow for ease of use and fit.
  • Premium Comfort Nitrile Glove
  • Suma Grip on Palm and Back
  • Chemical Resistant to EN374 Type B
  • Ambidextrous
  • Rolled Cuff and Latex Free
  • PFAS Free
  • Touchscreen Compatible
  • Thickness: 9.8 mil, Weight: 8.0 g
  • AQL: 1.5
  • CE and UKCA Approved
  • Features a diamond grip pattern for secure grip in oily conditions.
  • Offers chemical splash protection and is designed with elastic properties for a snug and comfortable fit.
  • Suitable for use in BRC approved work areas and the Pharmaceutical Industry.
  • Does not contain PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH, or any Conflict Materials.
Spécification
ANSI Abrasion Rating ANSI 0
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO: 21420:2020, EN ISO: 374-1:2016+A1:2018 / Type B, EN ISO: 374-5:2016
Chlorinated No
Applicazioni Industrial
Colore Orange
Finger Thickness (English) 9.8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.25 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 9.8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.25 mm
Product Type Disposable Gloves
Size 2X-Large
Spessore (sistema imperiale) 9.8 mil
Spessore (sistema metrico) 0.25 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type C
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Stile polso guanto Rolled
Rivestimento interno Unlined
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis