Learn More
Pumice Stone, Granular, 4 to 6mm, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7120734 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 15675730
Marca: Honeywell-Fluka 51753250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Granular, 4-6 mm
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1332-09-8
Formula molecolare Al2O5Si
Molecular Weight (g/mol) 162.04
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370732 MFCD07370733
InChI Key HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76973482
IUPAC Name oxo[(oxoalumanyl)oxy]alumane; silanedione
SMILES O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Pumice stone
Imballaggio Poly Bottle
Odore Odorless
Colore Gray
Quantità 250 g
Numero UN NONH for all modes of transport