Learn More
Binder Pump Chamber VD 115 with Vacuum Pump VP1
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Portata:
2.0 m³/hr.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Pump chamber for installation of vacuum pumps, with switchable power socket.
- Including chemical membrane pump with a nominal air flow of 2.0 m³/hour, final pressure of 7 mbar and connection kit VD VP1-VP2.
- Pump chamber VD 115 with vacuum pump VP1 230V/50 to 60 Hz option model
Specifica
Specifica
| Include | Pump Chamber VD 115 with Vacuum Pump VP1 |
| Velocità motore | 2.0 m³/hr. |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo di spina | IEC |
| Portata | 2.0 m³/hr. |
| Da utilizzare con | VD 115 Vacuum Drying Oven |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Tipo di pompa | Chemical Resistant Diaphragm Pump |
| Valori nominali armadio | IP40 |
| Maximum Pressure | 1.1 bar |
| Vedi altri risultati |