Learn More
Buerkle™ Pump Station for AccuOne/EnergyOne Pump
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
50 cm
70 cm
100 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Pump station accessory only
- Available for three different submersible lengths
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema metrico) | 70 cm |
| N. per confezione | 1 Ea. |
| Tipo | Pump Station |
| Applicazioni | Dispensing acids and bases |
| Da utilizzare con | AccuOne/EnergyOne Pump |