Learn More
Cytiva Filtro per siringa in cellulosa Puradisc FP
Con elevata resistenza meccanica, grande flessibilità, portate elevate e bassi livelli di estraibili. I filtri per siringa in acetato di cellulosa Whatman™ Puradisc FP 30 rappresentano una scelta eccellente per applicazioni di analisi elementare in tracce.
126.00€ - 1000.00€
Specifica
Codice colore | Nero |
---|---|
Materiale | Nitrato di cellulosa (CN) |
Dimensione del poro | 5 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 5.7 cm2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10222081
|
Cytiva
10462520 |
Confezione da 50 |
126.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11329324
|
Cytiva
10462510 |
100 Pieces |
238.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10439292
|
Cytiva
10462500 |
500 Pieces |
1000.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 04-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Per siringhe in nitrato di cellulosa per filtrazioni rapide e frequenti di campioni fino a 100 m- Diametro di 30 mm
- Area di filtrazione più ampia (44% in più rispetto alle versioni da 25 mm)
- Progettati per campioni acquosi
- Non adatti per applicazioni di recupero delle proteine
Specifica
Nero | |
5 μm | |
5.7 cm2 | |
Luer-Lock femmina | |
6.9 bar (100 psi) | |
26 x 34 mm |
Nitrato di cellulosa (CN) | |
Non-sterile | |
Policarbonato | |
Luer maschio | |
Fino a 100 ml | |
30 mm |