Learn More
RETSCH Pure 70mm Diameter Stainless Steel Ring Sieve For Ultra Centrifugal Mill ZM 200
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.12 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.28 mm
0.5 mm
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Dimensione del poro | 0.12 mm |
| Tipo | Ring Sieve |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ultra Centrifugal Mill ZM 200 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 70 mm |