Learn More
BINDER™ BINDER PURE AQUA SERVICE
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Plastic
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Suitable for: KBF-S 720, MKF 240, KBF LQC 240, KBF P 720, KBF-S 240, KBF P 240, KBWF 720, MKFT 720, MKFT 240, MKFT 115, MKF 56, MKF 720, KBF LQC 720, KBF 720, KBWF 240, MKF 115, KMF 720, KMF 240, KMF 115, KBF 1020, KBF 240, KBF 115
Specifica
Specifica
| Descrizione | BINDER PURE AQUA SERVICE - Sistema per la depurazione ovvero per la desalinizzazione completa dell'acqua di rubinetto, set completo costituito da cartuccia monouso PURE ACQUA 300, da tutti i raccordi necessari e da un apparecchio di misurazione |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BINDER Chambers Series KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, KMF, KBF-S, MKF, MKFT |
| Materiale | Plastic |
| Tipo | Water Supply |