Learn More
DURAN™ PURE Silicone PTFE-coated Seal
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7182007 Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 25
GL 45
GLS 80
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 16424954
Marca: DURAN™ 292481456
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
High-quality silicone seals developed for the needs of the pharmaceutical and biotech industry
  • High-quality silicone seals developed for the needs of the pharmaceutical and biotech industry
  • High-quality, PTFE coated silicone seal for use with DURAN™ PURE Premium Screw Cap, GL 25
  • Packaged in clean room
  • Single batch delivery
  • Certificate of Analysis (CoA)
  • Visual and dimensional inspection
  • Change control management and information of customer in case of changes
  • USP <88> Class VI Pharmaceutical grade materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Light Ivory, Gray
Descrizione PTFE-coated silicone seal
Materiale Platinum-cured Silicone, PTFE
Spessore (sistema metrico) 3 mm
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 25
Da utilizzare con (apparecchiatura) GL 25 cap
Diametro (sistema metrico) 23.5 mm