Learn More
RETSCH Pure Titanium Ring Sieve For Ultra Centrifugal Mill ZM 200
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
80 μm
1 mm
120 μm
1.5 mm
2 mm
200 μm
250 μm
4 mm
500 μm
750 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Dimensione del poro | 500 μm |
| Tipo | Ring Sieve |
| Materiale | Titanium |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ultra Centrifugal Mill ZM 200 |