Learn More
Hanna Instruments™ Pure Water Testers
Click to view available options
Punti di calibrazione:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Order Info
ForUseWithApplication
Specifica
Specifica
| Precisione (conduttività) | ±2% |
| Autonomia della batteria | 250 hr. (average) |
| Tipo di batteria | 1.5 V |
| Calibrazione | Manual |
| Punti di calibrazione | 1 |
| Intervallo (conduttività) | 0.0 to 99.9 mS/cm |
| Temperature Range (Metric) | 0°C to 50°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Checks the purity of distilled or demineralized water in laboratory or industrial environments |
| Include | 4 x batteries |
| Modello | HI98308 |
| Vedi altri risultati |