missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Purecoat™ Human Osteopontin
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 μg
Dimensione della confezione:
50 UG
Descrizione
- Sourced from human breast milk
- Filtered (0.2 μm membrane), tested, and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma
- Stable for at least three months from date of shipment when stored at -70°C
- Frozen in Dulbecco's PBS
Specifica
Specifica
| Quantità | 50 μg |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto