Learn More
Labcon™ PurePlus™ 0.1 mL, 96-well PCR Plates with Half Skirt for ABI™ Fast Thermocyclers
Sfoglia Tutto Labcon ProdottiDescrizione
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ABI™ Fast Thermocycler |
| Skirt Style | Half-Skirt |
| Materiale | Polypropylene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 0.1 mL |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| N. per custodia | 100/Cs. |
| N. per confezione | 10/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 127.8 mm |
| Vedi altri risultati |