Learn More
Labcon™ PurePlus™ 0.2 mL, 12-well PCR Tube Strips
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 80
Descrizione
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Height (Metric): 20.7 mm
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Quantità | 80 Tubes/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Materiale | Polypropylene |
| Larghezza (sistema metrico) | 7.2 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 105.3 mm |
| N. di pozzetti | 12 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Formato | Bagged |