Learn More
Labcon PurePlus™ 0.2 mL 8-Well PCR Tube Strips
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 125
Descrizione
- PCR strip tubes with 8 wells for most thermocyclers
- Fits most 8 well thermocyclers
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Colore | Natural |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Quantità | 125 Strips/Bag |
| Linea di prodotti | PurePlus |
| Sterilità | Non-sterile |
| Materiale | Polypropylene USP Class VI Resin |
| Senza Dnasi | Yes |
| Senza RNasi | Yes |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Vedi altri risultati |