Learn More
Labcon PurePlus™ 0.2 mL 96 Well PCR Plates with Full Skirt for Real Time Thermocyclers
Codice prodotto. 16649852 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
16649852 White pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16649852 Fornitore Labcon N. del fornitore 39685200009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.40€
    46.35€ / pezzi 10
    Risparmia 1.05€
    2% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
With printed reference grid
  • 96 well skirted PCR plates for real-time PCR thermocyclers
  • With printed reference grid
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Coperchio Without Lid
Autoclavabile Autoclavable
Imballaggio 10 Plates/Box, 10 Boxes/Case
Product Line PurePlus
Colore White
Monouso Single-use
Product Type Plate
Materiale Polypropylene USP Class VI Resin
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 0.2 mL
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) PCR
Quantità 10 Plates / box
Senza RNasi Yes
Shipping Condition RT
Temperature Range (Metric) Freezable to -80°C
Titolo del prodotto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.