Learn More
Labcon™ PurePlus™ 1.2 mL Sample Library Tubes
Codice prodotto. 17527936 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Formato:
Individual Tubes, Rack
Strips of 12, Bagged
Strips of 12, Rack
Strips of 8, Rack
Dimensione della confezione:
pezzi 80
pezzi 960
Codice prodotto. 17527936
Marca: Labcon™ 39105450009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sample library tubes come in strips of 8, 12, or as individual tubes.
  • Available in 96-place racks or resealable bags
  • ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free (non-pyrogenic)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Formato Individual Tubes, Rack
N. per confezione 960/Pk.
Imballaggio 960 Tubes/Pk., 10 Pk./Cs.
Volume (sistema metrico) 1.2 mL