Learn More
Labcon™ PurePlus™ 1.2 mL Sample Library Tubes
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Formato:
Individual Tubes, Rack
Strips of 12, Bagged
Strips of 12, Rack
Strips of 8, Rack
Dimensione della confezione:
pezzi 80
pezzi 960
Descrizione
- Available in 96-place racks or resealable bags
- ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free (non-pyrogenic)
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| Formato | Individual Tubes, Rack |
| N. per confezione | 960/Pk. |
| Imballaggio | 960 Tubes/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Volume (sistema metrico) | 1.2 mL |
| Sterilità | Sterile |