Learn More
Labcon PurePlus™ 8-Well PCR Tube Strip Caps
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
125 Caps/Bag
Dimensione della confezione:
pezzi 125
Descrizione
- Strip caps with bubble style caps for 8 well strips
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Product Type | PCR Cap |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Natural |
| Da utilizzare con (applicazione) | PCR |
| Imballaggio | 125 Caps/Bag, 10 Bags/Cs. |
| Quantità | 125 Caps/Bag |
| Linea di prodotti | PurePlus |
| Dichiarazioni di pulizia | ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) |
| Vedi altri risultati |