Learn More
Labcon™ PurePlus™ 96-well Deep Well Plates with Round Wells and Conical Bottom
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico) pozzetto:
1 mL
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 2 mL |
| Forma pozzetto | Round, Conical Bottom (V-well) |
| Design pozzetto | 96-well |