Descrizione
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Imballaggio | 10 Plates/Pk., 10 Pk./Case |
| Product Line | PurePlus |
| Colore | Natural |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fits Most Popular Thermocyclers |
| Materiale | Polypropylene USP Class VI Resin |
| No. of Wells | 96 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 2.2 mL |
| Vedi altri risultati |